Learn More
3-Aminocrotonato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419873 25 g 25 g
11429873 100 g 100 g
11439873 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419873 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12991.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 626-34-6 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminocrotonato de etilo se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica. También se utiliza como ingrediente activo en la síntesis farmacéutica y el agente auxiliar de alimentación. También se utiliza como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua (26 g/l) (25°C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores. Sensible al aire y la humedad, higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-34-6
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00008073,MFCD02730138
Clave InChI YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
Nombre IUPAC etil (Z)-3-aminobut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminocrotonate
Punto de fusión 29°C to 35°C
Punto de ebullición 210°C to 215°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3263
Beilstein 471284
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥98%