Learn More
Etilo 3-aminocrotonato, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10416920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10416920 500 g Frasco de vidrio 500 g
10142240 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10416920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118035000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7318-00-5 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7318-00-5
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD02730138
Clave InChI YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Sinónimo z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
Nombre IUPAC etil (Z)-3-aminobut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminocrotonate
Nombre de nota 98.5%
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0220g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 215.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.5000 to 1.5020
Cantidad 500 g
Beilstein 03, 654
Gravedad específica 1.022
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.