Learn More
3-aminobutanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-Aminobutanoate |
| CAS | 5303-65-1 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Aminobutanoic Acid Ethyl Ester, 3-Aminobutyric Acid Ethyl Ester, 3-Methyl-beta-alanine Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobutyrate, Ethyl beta-aminobutyrate, NSC 77084, [2-(Ethoxycarbonyl)-1-methylethyl]amine, beta-Aminobutyric Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5H,3-4,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)N |
| Nombre IUPAC | 3-aminobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |