Learn More
Etil 3-aminobenzoato metanosulfonato, TRC
Código de producto. 30136849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136849 50 g 50 g
17931585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67856550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-86-2
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 261.29
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo;ácido metanosulfónico
SMILES CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricaine Methanesulfonate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0671