Learn More
3-Aminobenzoato de etilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10459410 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10459410 5 g Frasco de vidrio 5 g
10152910 25 g Frasco de vidrio 25 g
10561564 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10459410 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117990050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 582-33-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00007794
Clave InChI ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzoate
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1070g/mL
Punto de ebullición 172°C to 175°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CO2C2H5
Índice de refracción 1.5595 to 1.5615
Cantidad 5 g
Beilstein 14, 389
Gravedad específica 1.107
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,diethyl ether,soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 3-aminobenzoate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.