Learn More
3-aminobenzoato de etilo, 98%
Código de producto. 11498940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498940 100 g 100 g
11427107 10 g 10 g
11437107 50 g 50 g
11447107 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14448.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-33-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00007794
Clave InChI ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzoate
Punto de fusión 27°C to 30°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 294°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 100 g
Beilstein 1101967
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación