Learn More
3-aminobenzoato de etilo, 98%
Código de producto. 11427107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427107 10 g 10 g
11437107 50 g 50 g
11498940 100 g 100 g
11447107 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11427107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14448.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 582-33-2 | C9H11NO2 | 165,192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 582-33-2
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00007794
Clave InChI ZMCBYSBVJIMENC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylaniline, 3-ethoxycarbonyl aniline, ethyl m-aminobenzoate, benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, m-aminobenzoic acid, ethyl ester, m-aminobenzoate, metacaine, 3-amino-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-amino-, ethyl ester
PubChem CID 11400
ChEBI CHEBI:81494
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzoate
Punto de fusión 27°C to 30°C
Densidad 1.106
Punto de ebullición 294°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 10 g
Beilstein 1101967
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 3-aminobenzoate
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 3-aminobenzoate
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.