Learn More
3-Aminobenzo[b]furano-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486220 5 g 5 g
11476220 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486220 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27124.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39786-35-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39786-35-1
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.213
Número MDL MFCD00641330
Clave InChI PWOARNMOPCOJEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate, 3-aminocoumarilic acid ethyl ester, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl 3-aminobenzo b furan-2-carboxylate, ethyl 3-azanyl-1-benzofuran-2-carboxylate, 3-amino-2-benzofurancarboxylic acid ethyl ester, 3-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, enamine_001390, ethyl 3-aminocoumarilate, ethyl3-aminobenzofuran-2-carboxylate
PubChem CID 2063537
Nombre IUPAC 3-amino-1-benzofurano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2O1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Punto de fusión 77°C to 82°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.22
Porcentaje de pureza 97%