Learn More
3-Amino-4-pirazolcarboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30383647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383647 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE7031001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
Nombre IUPAC etil 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 155.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0695
Porcentaje de pureza >95