Learn More
3-Amino-4-metilbenzoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 17912066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17912066 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912066 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3374.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-Amino-4-metilbenzoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate
CAS 41191-92-8
Nombres de analitos o componentes Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, ethyl ester, 3-Amino-4-methylbenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)9(11)6-8/h4-6H,3,11H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
Nombre IUPAC 3-amino-4-metilbenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 179.216
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946 g/mol