Learn More
3-amino-4,4,4-trifluorocrotonato de etilo, TRC
Código de producto. 30377226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377226 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30377226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8996801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Fórmula molecular C6H8F3NO2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
SMILES CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 183.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0507