Learn More
3-Amino-4,4,4-trifluorocrotonato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate |
| Punto de fusión | 24°C to 26°C |
| Densidad | 1.245 |
| Punto de ebullición | 83°C to 85°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 65°C (149°F) |
| Olor | Amine-like |
| Índice de refracción | 1.4229 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 4397839 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.