Learn More
3-Amino-4,4,4-trifluorocrotonato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485107 5 g 5 g
11495107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22545.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-29-2
Fórmula molecular C6H8F3NO2
Peso molecular (g/mol) 183.13
Número MDL MFCD00068195
Clave InChI NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
PubChem CID 10899311
Nombre IUPAC (E)-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 1.245
Punto de ebullición 83°C to 85°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4229
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 4397839
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.13
Porcentaje de pureza 97%