Learn More
Etilo 3-amino-4,4,4-trifluorobutirato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313926 1 g 1 g
11323926 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17025.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 170804-18-9 | Molecular Formula: C6H10F3NO2 | Molecular Weight: 185.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170804-18-9
Fórmula molecular C6H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 185.146
Número MDL MFCD01075754
Clave InChI KGUOZZWGWBBRRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, acmc-20akzx, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate, 3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2774311
Nombre IUPAC Etilo 3-amino-4,4,4-trifluorobutanoato
SMILES CCOC(=O)CC(C(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Punto de ebullición 70°C to 71°C (4mmHg)
Índice de refracción 1.3831
Número UN UN2735
Beilstein 6136102
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.15
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%