Learn More
Etil 3-amino-1H-pirazol-4-carboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494233 5 g 5 g
11404243 25 g 25 g
11414243 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494233 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10882.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155.157 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6994-25-8
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.157
Número MDL MFCD00005238
Clave InChI YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
PubChem CID 81472
Nombre IUPAC etil 5-amino-1H-pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Punto de fusión 104°C to 107°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4964
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.