Learn More
3-[(6-Metilpirazin-2-il)oxi]benzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11336855 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10205374 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336855 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62623DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 906352-99-6
Fórmula molecular C14H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 258.28
Número MDL MFCD09702407
Clave InChI ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
PubChem CID 24229683
Nombre IUPAC 3-(6-metilpirazin-2-il)oxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.28
Porcentaje de pureza 97%