Learn More
3,5-Dimetilisoxazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419087 2.5 g 2.50 g
11429087 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20642.88
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17147-42-1 | C8H11NO3 | 169.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17147-42-1
Fórmula molecular C8H11NO3
Peso molecular (g/mol) 169.18
Número MDL MFCD00052557
Clave InChI OQRHVDXUJAQVNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-4-isoxazolecarboxylate, 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl isoxazole, ethyl 3,5-dimethyl-isoxazole-4-carboxylate, acmc-1c48c, ethyldimethylisoxazolecarboxylate, 4-carbethoxy-3,5-dimethylisoxazole, 4-carboethoxy-3,5-dimethylisoxazole
PubChem CID 736348
Nombre IUPAC 3,5-Dimetil-1,2-oxazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(ON=C1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Punto de ebullición 87°C to 89°C (2 mmHg)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%