Learn More
3,5-dimetilbenzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30342669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30342669 100 mg
1 options
Código de producto. 30342669 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB124825100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Fórmula molecular C11H14O2
Sinónimo 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178,0994 g/mol
Porcentaje de pureza >95% (HPLC)