Learn More
3,5-dimetilbenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate |
| CAS | 21239-29-2 |
| Fórmula molecular | C11H14O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-4-13-11(12)10-6-8(2)5-9(3)7-10/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C |
| Nombre IUPAC | etilo 3,5-dimetilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0994 |