Learn More
Etilo 3,5-dimetilbenzoico, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11387885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387885 25 g 25 g
11377885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02890.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21239-29-2
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.231
Número MDL MFCD00015440
Clave InChI IHAAVLXHNOZMBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88834
Nombre IUPAC etilo 3,5-dimetilbenzoico
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-dimethylbenzoate
Densidad 1.113
Cantidad 25 g
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.509
Beilstein 2088978
Sinónimo 3,5-dimethylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1cipz, 3,5-dimethyl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3,5-dimethyl-, ethyl ester
Punto de ebullición 120°C (10 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza ≥98%