Learn More
Etil 3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10174251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174251 5 g Frasco de vidrio 5 g
10164251 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10174251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 343760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2199-44-2
Fórmula molecular C9H13NO2
Peso molecular (g/mol) 167.21
Número MDL MFCD00010645
Clave InChI IZSBSZYFPYIJDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem23984, acmc-1cdc7, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacidethylester, ksc496q7t
PubChem CID 137477
Nombre IUPAC etil 3,5-dimetil-1H-pirrol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(C=C(N1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 122°C to 126°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 135°C to 136°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo pulido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.