Learn More
Etil 3,5-dimetil-1H-4-pirazolcarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10595753 1 g 1 g
10278032 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595753 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01223DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 35691-93-1
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.196
Número MDL MFCD00159638
Clave InChI BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
Nombre IUPAC Etil 3,5-dimetil-1H-pirazol-4-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%