Learn More
3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30369888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369888 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30369888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9159351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Fórmula molecular C9H8O3Cl2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Peso molecular (g/mol) 235.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.985