Learn More
3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30378318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378318 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30378318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE915935500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Fórmula molecular C9H8O3Cl2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Peso molecular (g/mol) 235.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.985
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.