Learn More
3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10210913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10210913 10 g 10 g
10477544 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10210913 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB00157EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 17302-82-8
Fórmula molecular C9H8Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 235.06
Clave InChI WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.07
Porcentaje de pureza 97%