Learn More
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11484114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484114 100 g 100 g
11408950 5 g 5 g
11474114 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484114 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12489.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente sellado herméticamente. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17302-82-8
Fórmula molecular C9H8Cl2O3
Peso molecular (g/mol) 235.06
Número MDL MFCD00016420
Clave InChI WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
Nombre IUPAC 3,5-dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 110°C to 112°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2649965
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.07
Porcentaje de pureza 99%