Learn More
3-(5-Bromo-2-metoxi-3-piridil)acrilato de etilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464570 5 g 5 g
11454570 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197397-26-4
Fórmula molecular C11H12BrNO3
Peso molecular (g/mol) 286.125
Número MDL MFCD07781177
Clave InChI YEQTUBXMMANUMB-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-5-bromo-2-methoxy-pyridin-3-yl-acrylic acid ethyl ester, ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, ethyl 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, e-ethyl 3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl acrylate, 3-5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoate, ethyl 2e-3-5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate
PubChem CID 42553148
Nombre IUPAC (E)-3-(5-bromo-2-metoxipiridina-3-il)prop-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=CC1=CC(=CN=C1OC)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(5-bromo-2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.13