Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11476826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476826 25 g 25 g
11456826 1 g 1 g
11466826 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23952.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96617-71-9
Fórmula molecular C11H8F6O2
Peso molecular (g/mol) 286.17
Número MDL MFCD01320684
Clave InChI NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 2733458
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometilo)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.17
Porcentaje de pureza 99%