Learn More
3,5-Bis(trifluorometil)benzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10275081 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10275081 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10275081 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326360050
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3, 5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Nombre de nota 97%
CAS 96617-71-9
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H8F6O2
Índice de refracción 1.4145 to 1.4165
Número MDL MFCD01320684
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
Clave InChI NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,5-bis(trifluorometilo)benzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 286.17
PubChem CID 2733458
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación