Learn More
3-(4-trimetilacetamido-3-piridil)acrilato de etilo, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(4-trimethylacetamido-3-pyridyl)acrylate |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.34 |