Learn More
3-(4-piridil)propiolato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate |
| CAS | 66869-71-4 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ethyl 3-(4-Pyridinyl)-2-propynoate, Ethyl 4-Pyridinylpropiolate, Pyridin-4-ylpropynoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-piridil)prop-2-inoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 175.184 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0633 |