Learn More
3,4-O-isopropilideno-5-O-metanosulfonilshikimato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,4-O-Isopropylidene-5-O-methanesulfonylshikimate |
| CAS | 204254-84-2 |
| Fórmula molecular | C13 H20 O7 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [3aR-(3aalpha,7alpha,7aalpha)]-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-Tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (3aR,7R,7aR)-3a,6,7,7a-tetrahydro-2,2-dimethyl-7-[(methylsulfonyl)oxy]-1,3-benzodioxole-5-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20O7S/c1-5-17-12(14)8-6-9-11(19-13(2,3)18-9)10(7-8)20-21(4,15)16/h6,9-11H,5,7H2,1-4H3/t9-,10-,11-/m1/s1 |
| SMILES | O(S(C)(=O)=O)[C@H]1[C@]2([C@@](C=C(C(OCC)=O)C1)(OC(C)(C)O2)[H])[H] |
| Nombre IUPAC | (3aR,7R,7aR)-2,2-dimetil-7-metilsulfoniloxi-3a,6,7,7a-tetrahidro-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 320.3587 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.093 |