Learn More
3-(4-Fluoroanilino)crotonato de etilo, 97 %
Código de producto. 11453787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453787 25 g 25 g
11443787 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11453787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18251.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18529-17-4
Fórmula molecular C12H14FNO2
Peso molecular (g/mol) 223.247
Número MDL MFCD00016720
Clave InChI BUDOLSNUNUYBLF-HJWRWDBZSA-N
Sinónimo ethyl 3-4-fluoroanilino crotonate, z-ethyl 3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, ethyl 2z-3-4-fluorophenyl amino but-2-enoate, 3-4-fluorophenylamino but-2-enoic acid ethyl ester, ethyl z-3-4-fluoroanilino but-2-enoate, z-3-4-fluorophenylamino-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 5811492
Nombre IUPAC (Z)-3-(4-fluoroanilino)but-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=C(C)NC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-fluoroanilino)crotonate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 97%