Learn More
3-(4-Fluoroanilino)crotonato de etilo, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(4-fluoroanilino)crotonate |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |