Learn More
3,4-Dimetoxibenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347675 25 g 25 g
11357675 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02355.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3943-77-9 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3943-77-9
Fórmula molecular C11H14O4
Peso molecular (g/mol) 210.23
Número MDL MFCD00015150
Clave InChI AYYNUGSDPRDVCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester, ethyl veratrate, 3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, veratric acid, ethyl ester 7ci,8ci, veratric acid, ethyl ester, veratrumsaureathylester, acmc-1cme0, ethyl-3,4-dimethoxybenzoate, 4-10-00-01469 beilstein handbook reference, ksc581g5p
PubChem CID 77546
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxibenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
Punto de fusión 42°C to 45°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3118897
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza ≥98%