Learn More
3,4-dihidroxibenzoato de etilo, TRC
Código de producto. 30374467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30374467 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30374467 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6785001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579