Learn More
Etil 3,4-dihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444453 10 g 10 g
11454453 50 g 50 g
11464453 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444453 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11001.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
The compound is a prolyl 4-hydroxylase inhibitor and can be used to protect the myocardium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El compuesto es 4un inhibidor de la prolil-hidroxilasa y puede usarse para proteger el miocardio.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3943-89-3
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002199
Clave InChI KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
Nombre IUPAC etil 3,4-dihidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2097435
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%