Learn More
Etil 3,4-Dihidroxibenzoato-13C3, TRC
Código de producto. 30388304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388304 10 mg -
30387275 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE67850210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1330195-40-8
Fórmula molecular C613C3H10O4
Peso molecular (g/mol) 185.15
Sinónimo 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester-13C3, Protocatechuic Acid Ethyl Ester-13C3, Ethyl Protocatechuate-13C3, NSC 619681-13C3, NSC 86130-13C3
SMILES [13CH3][13CH2]O[13C](=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate-13C3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3/i1+1,2+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.068