Learn More
3,4-dihidro-2H-piran-2-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| CAS | 83568-11-0 |
| Fórmula molecular | C8H12O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-10-8(9)7-5-3-4-6-11-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1CCC=CO1 |
| Nombre IUPAC | 3,4-dihidro-2H-piran-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0786 |