Learn More
3-(4-clorofenil)-3-oxopropanoato de etilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 2881-63-2 |
| Fórmula molecular | C11H11O3Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0397 |