Learn More
3-(4-clorofenil)-3-oxopropanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30339475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339475 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30339475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB124820100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate
CAS 2881-63-2
Fórmula molecular C11H11O3Cl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-3-oxopropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 226.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.0397