Learn More
Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458188 25 g 25 g
15448188 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61633.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40640-98-0
Fórmula molecular C11H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD07772961
Clave InChI STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12731927
Nombre IUPAC etilo 3-(4-bromofenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Cantidad 25 g
Sinónimo ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.