Learn More
Etilo 3-(4-bromofenil)propionato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448188 5 g 5 g
15458188 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61633.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40640-98-0
Fórmula molecular C11H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 257.13
Número MDL MFCD07772961
Clave InChI STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12731927
Nombre IUPAC etilo 3-(4-bromofenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Cantidad 5 g
Sinónimo ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.12
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido