Learn More
3,4,5-Trimetilpirrol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424894 5 g 5 g
11414894 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424894 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13814.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2199-46-4 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
Octamethylporphyrin was readily obtained from ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. Steric control can be overridden by apparent electronic effect is demonstrated by the even bulkier pyrrole derivative, ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate. The reaction with diazonium salts of theEthyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylatehas been examined in detail by chromatographic and spectroscopic methods. In the presence of a strong mineral acid, Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate reacts with p-nitrobenzenediazonium ions to give a red, chemically labile, azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La octametilporfirina se obtuvo fácilmente a partir 3,4,5-trimetilpirrol-2-carboxilato de etilo. Ha quedado demostrado que el control estérico puede ser anulado por un efecto electrónico aparente con 3,4,5-trimetilpirrol-2-carboxilato de etilo, un derivado pirrol aún mayor. La reacción con sales de diazonio del 3,4,5-trimetilpirrol-2-carboxilato de etilo ha sido examinada atentamente con métodos cromatográficos y espectroscópicos. En presencia de un ácido mineral fuerte, el 3,4,5-trimetilpirrol-2-carboxilato de etilo reacciona con iones p-nitrobencendiazonio para producir un colorante azoico rojo químicamente lábil.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-46-4
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD00051948
Clave InChI WBOGFZDTCIQHSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl, ethyl ester, acmc-20al0b, maybridge1_001943, 2,3,4-trimethyl-5-carbethoxy-pyrrole, 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylicacid, 3,4,5-trimethyl-, ethyl ester
PubChem CID 137479
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetil-1H-pirrol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C(=C(N1)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 5 g
Beilstein 132613
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 98%