Learn More
Etilo 3,4,5-trimetoxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444624 100 g 100 g
11424624 5 g 5 g
11434624 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13199.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6178-44-5 | C12H16O5 | 240.255 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6178-44-5
Fórmula molecular C12H16O5
Peso molecular (g/mol) 240.255
Número MDL MFCD00017525
Clave InChI UEOFNBCUGJADBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 231162
Nombre IUPAC etilo 3,4,5-trimetoxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Cantidad 100 g
Sinónimo 3,4,5-trimethoxybenzoic acid ethyl ester, ethyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, ethyltrimethoxy benzoate, acmc-1b7mp, ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoate;, benzoic acid,3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.26
Porcentaje de pureza 0.98