Learn More
Etilo 3,4,5-trihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454754 10 g 10 g
11464754 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454754 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13733.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 831-61-8 | C9H10O5 | 198.174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.174
Número MDL MFCD00016430
Clave InChI VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl gallate, gallic acid ethyl ester, phyllemblin, nipagallin a, progallin a, ethylgallate, nipa no. 48, gallic acid, ethyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, nipa 48
PubChem CID 13250
ChEBI CHEBI:87247
Nombre IUPAC etil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.18
Porcentaje de pureza 0.98