Learn More
3-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]propanoato de etilo, Mikromol™
Descripción
3-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]propanoato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| CAS | 868754-42-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (EP), Pioglitazone Imp. E (EP), Ethyl 3-[4-[2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]propanoate, Pioglitazone Hydrochloride Imp. E (Pharmeuropa), Pioglitazone Hydrochloride Impurity E, Pioglitazone Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3/c1-3-16-5-9-18(21-15-16)13-14-24-19-10-6-17(7-11-19)8-12-20(22)23-4-2/h5-7,9-11,15H,3-4,8,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCc1ccc(OCCc2ccc(CC)cn2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-[4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etoxi]fenil]propanoato de etilo |
| Mostrar más |