Learn More
Etil 3-(3-(tert-butilo)-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato, TRC
Código de producto. 30180235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180235 500 mg 500 miligramos
30180086 50 mg 50 miligramos
30180146 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE178240500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40200-35-9
Fórmula molecular C16 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 264.36
Sinónimo Benzenepropanoic acid, 3-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-5-methyl-, ethyl ester, Ethyl 3-(3-methyl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl 3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate, Ethyl 3-(3'-methyl-5'-tert-butyl-4'-hydroxyphenyl)propionate, Ethyl β-(5-tert-butyl-4-hydroxy-3-methylphenyl)propionate
Nombre IUPAC Etil 3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propanoato
SMILES CCOC(=O)CCc1cc(C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(3-tert-Butyl-4-hydroxy-5-methylphenyl)propionate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-6-19-14(17)8-7-12-9-11(2)15(18)13(10-12)16(3,4)5/h9-10,18H,6-8H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.1725