Learn More
3-((3-metoxi-2-metil-3-oxopropil)(metil)amino)butanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-((3-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl)(methyl)amino)butanoate |
| CAS | 897400-05-4 |
| Fórmula molecular | C12H23NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO4/c1-6-17-11(14)7-10(3)13(4)8-9(2)12(15)16-5/h9-10H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(C)N(C)CC(C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-[(3-metoxi-2-metil-3-oxopropil)-metilamino]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1627 |