Learn More
3,3-dietoxipropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,3-diethoxypropionate |
| CAS | 10601-80-6 |
| Fórmula molecular | C9H18O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O4/c1-4-11-8(10)7-9(12-5-2)13-6-3/h9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(CC(=O)OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | etil 3,3-dietoxipropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.1205 |